Artikelnummer. 10732515
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10732515
100 g
Glasflaske
100g
10419440
25 g
Glasflaske
25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
Artikelnummer.
10732515
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
129101000
På lagerLog ind for at se lagerbeholdningen.
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
CAS: 629-92-5 | C19 H40 | 268,51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
629-92-5
Molekylær formel
C19 H40
Molekylvægt (g/mol)
268.51
MDL nummer
MFCD00009012
InChI nøgle
LQERIDTXQFOHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-nonadecane, nonadekan, unii-nmy21d3y5t, nmy21d3y5t, unknown branched fragment of phospholipid, ch3-ch2 17-ch3, unknown phospholipid fragment, nonadecane, analytical standard, upl
PubChem CID
12401
ChEBI
CHEBI:32927
IUPAC navn
nonadecan
SMIL
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
Nonadecane
CAS min %
98.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
32,0 °C til 34,0 °C
Farve
Hvid
Kogepunkt
330,0 °C
Flammepunkt
168 °C
Infrarødt spektrum
Autentisk
Analyseprocentområde
99%
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
CH3 (CH2 )1 7 CH3
Mængde
100 g
Opløselighedsinformation
Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol og ether
Viskositet
3,6 mPa (40 °C)
Formel vægt
268.51
Procent renhed
99%
Fysisk form
Krystallinsk fast stof
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
Signalord
Farekategori
Aspirationstoksicitet Kategori 1
Faresætning
H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
P331-Fremkald IKKE opkastning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?