Få mere at vide
Nonacosane -, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | n-Nonacosane |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H60/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-29H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 408.4695 |