Få mere at vide
Nonacarbonyldiiron, 99%
Artikelnummer. 11312158
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312158 10 g 10g
11302158 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11312158 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013062.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 15321-51-4 | C9H3Fe2O9 | 366.804 g/mol
It is an important reagent in organometallic chemistry and of occasional use in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15321-51-4
Molekylær formel C9H3Fe2O9
Molekylvægt (g/mol) 366.804
MDL nummer MFCD00151465
InChI nøgle CGJSNKHFIBINMR-UHFFFAOYSA-N
Synonym iron nonacarbonyl, enneacarbonyldiiron, nonacarbonyldiiron, 1,3-diferrabicyclo 1.1.1 pentane-2,4,5-trione; hexakis carbon monoxide, diironnonacarbonyl, diironnonacarbonyl, purum fe
PubChem CID 71311424
IUPAC navn carbon monoxide;iron;iron(3+);methanone
SMIL [CH-]=O.[CH-]=O.[CH-]=O.[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Fe].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonacarbonyldiiron
Smeltepunkt ∼100°C (decomposition)
Farve Orange
Tæthed 2.85 g/mL
Lineær formel Fe2(CO)9
Mængde 10 g
FN nummer UN3179
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 363.79
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tri-Mu-carbonylhexacarbonyldijern
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Akut toksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.