Få mere at vide
Greiner Bio-One Ubehandlede 96-brønds mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-8000234
Samlet volumen (metrisk) Well:
382μ L
Materiale:
Polystyren
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Artikelnummer. 10252711
Brand: Greiner Bio-One 655101
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet uden overfladebehandling for at skabe lav biomolekylær binding til følsomme biokemiske screeningsapplikationer. Greiner Bio One™ Ubehandlede 96-brønds analysemikroplader er tilgængelige i polystyren eller polypropylen med en række brønddesigns.
  • Footprint kompatibel med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
  • Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og testes regelmæssigt med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Fremstillet af råmaterialer testet for udvaskbare materialer
  • Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
  • Modeller med skorstensdesign gør det muligt for hver brønd at stå på egen hånd, hvilket mindsker risikoen for prøveoverførsel og krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alfanumerisk
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 382μ L
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Dnase Free Ja
Mængde 100/Cs.
Temperaturområde (metrisk) -20 til+ 60 °C