Få mere at vide
Greiner Bio-One Ubehandlede 96-brønds mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10242711
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
234 μl
323 μl
355μ L
382μ L
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Well Shape:
Flad bund (F-brønd)
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Materiale Well Shape unitSize
10242711 234 μl Polystyren Konisk bund (V-brønd) -
10008800 323 μl Polystyren Rund bund (U-brønd) -
10252711 382μ L Polystyren Flad bund (F-brønd) Pakke med 100
10123261 355μ L Polypropylen Rund bund (U-brønd) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10242711 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 651101
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet uden overfladebehandling for at skabe lav biomolekylær binding til følsomme biokemiske screeningsapplikationer. Greiner Bio One™ Ubehandlede 96-brønds analysemikroplader er tilgængelige i polystyren eller polypropylen med en række brønddesigns.
  • Footprint kompatibel med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
  • Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og testes regelmæssigt med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Fremstillet af råmaterialer testet for udvaskbare materialer
  • Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
  • Modeller med skorstensdesign gør det muligt for hver brønd at stå på egen hånd, hvilket mindsker risikoen for prøveoverførsel og krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alfanumerisk
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Format 96-brønds
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 234 μl
Well Shape Konisk bund (V-brønd)
Dnase Free Ja
Mængde 100/Cs.
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +60 °C