Få mere at vide
Greiner Bio-One Ubehandlede 96-brønds mikroplader
Beskrivelse
- Footprint kompatibel med automatiserede systemer
- Kan spores til produktion gennem defineret LOT-nummersystem
- Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og testes regelmæssigt med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
- Fremstillet af råmaterialer testet for udvaskbare materialer
- Fri for påviselig DNase, RNase og humant DNA
- Ikke-pyrogen
- Fremstillet under DIN ISO 9001 retningslinjer
- Modeller med skorstensdesign gør det muligt for hver brønd at stå på egen hånd, hvilket mindsker risikoen for prøveoverførsel og krydskontaminering
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Alfanumerisk |
| Certificeringer/compliance | DIN ISO 9001 |
| Format | Standard |
| Låg | Uden låg |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Overfladebehandling | Ubehandlet |
| Vis mere |