Få mere at vide
Greiner Bio-One Ubehandlede 96-brønds mikroplader
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10008800
Skift visning
Samlet volumen (metrisk) Well:
234 μl
323 μl
355μ L
Materiale:
Polypropylen
Polystyren
Well Shape:
Konisk bund (V-brønd)
Rund bund (U-brønd)
Rund bund (U-brønd)
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet volumen (metrisk) Well Materiale Well Shape
10008800 323 μl Polystyren Rund bund (U-brønd)
10242711 234 μl Polystyren Konisk bund (V-brønd)
10123261 355μ L Polypropylen Rund bund (U-brønd)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10008800 Leverandør Greiner Bio-One Leverandørnr. 650101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 DKK
    407.02 DKK / Pakke med 100
    Spare 34.98 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fremstillet uden overfladebehandling for at skabe lav biomolekylær binding til følsomme biokemiske screeningsapplikationer. Greiner Bio One™ Ubehandlede 96-brønds analysemikroplader er tilgængelige i polystyren eller polypropylen med en række brønddesigns.
  • Fodaftryk, der er kompatibelt med automatiserede systemer
  • Kan spores til produktion gennem et defineret LOT-nummersystem
  • Fri for påviselige endotoksiner (0,003 EU/ml) og regelmæssigt testet med en FDA-godkendt kinetisk turbidimetrisk LAL-test (Limulus Amoebocyte Assay)
  • Fremstillet af råmaterialer, der er testet for udvaskbare stoffer
  • Fri for påviselig DNase, RNase og menneskeligt DNA
  • Ikke-pyrogen
  • Fremstillet under DIN ISO 9001-retningslinjerne
  • Modeller med skorstensdesign gør det muligt for hver brønd at stå selvstændigt, hvilket mindsker risikoen for overførsel af prøver og krydskontaminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Alfanumerisk
Certificeringer/compliance DIN ISO 9001
Format Standard
Låg Uden låg
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Ubehandlet
Samlet volumen (metrisk) Well 323 μl
Well Shape Rund bund (U-brønd)
Dnase Free Ja
Mængde 100/Cs.
Temperaturområde (metrisk) -20 til +60 °C