Få mere at vide
Fisherbrand™ Ikke-sterilt reagensreservoir
Artikelnummer. 32214747 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
55 mL
100 mL
Materiale:
PVC
Polystyren
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Materiale
32214747 25 mL Polystyren
32214748 10 mL Polystyren
32214745 50 mL Polystyren
32214742 55 mL Polystyren
32214743 55 mL PVC
32214750 100 mL Polystyren
32214746 100 mL PVC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 32214747
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Reservoirer tilbyder et friskt og moderne design med forbedrede funktioner for at effektivisere pipetteringsprocedurer
  • Overlegen holdbarhed med forbedrede vægge og knusesikre 'tårne' i hjørnerne
  • Let håndtering med faner for at forhindre, at stablede reservoirer sætter sig fast
  • Uddannet 5, 10 ml
Specifications
Certificeringer/compliance Certificeret DNase, RNase og Pyrogen-fri
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke-steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Pipetting (Pipettering)
Emballage Bulk Wrap
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form V-bund