Learn More
Fisherbrand™ Ikke-sterilt PTFE sprøjtefilter
Product Code. 15161499 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Porestørrelse:
0,2μ m
0,45 μm
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porestørrelse Diameter (metrisk) unitSize
15161499 0,2μ m 13 mm Pakke med 100
15141499 0,2μ m 25 mm -
15171499 0,45 μm 13 mm Pakke med 100
15151499 0,45 μm 25 mm Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15161499
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Designet til daglig rutineanalyse. Fisherbrand™ Ikke-sterilt PTFE-sprøjtefilter har en hydrofob PTFE-membran til filtrering af organiske HPLC-opløsninger. Fås i to membrandiametre (13 og 25 mm) og to (0,2 og 0,45 μm) porestørrelser.
  • Ideel til filtrering af opløsningsmidler
  • Høj prøvegennemstrømning og lav proteinbinding
  • Kemisk resistent hydrofob PTFE membran
  • Robust polypropylen hus
Specifications
Farve Hvid
Materiale (membran) PTFE
Porestørrelse 0,2μ m
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Til en bred vifte af applikationer
Materiale til hus Polypropylen
Mængde 100/Pk.
Type Sprøjtefilter
Diameter (metrisk) 13 mm