Få mere at vide
Hamilton™ Ikke-steril pipettespids
Beskrivelse
Hamilton forbrugsstoffer sortimentet er produceret i en ISO Klasse 8 Clean Room, baseret på ISO 14644 standarder samt ISO 9001 og ISO 13485. Hamilton går ud over kun at stole på statistisk analyse af kvalitet for at sikre den højeste produktkvalitet, f.eks. hver enkelt CO-RE spidsen kontrolleres for koncentriciteten af dens åbning og fraværet af flash fra støbeprocessen. TüV Rheinland certificerer, at vores installerede kvalitetsstyringssystem er blevet vurderet og fundet i overensstemmelse med kravene i de høje ydeevnestandarder for design og fremstilling af engangsprodukter. De fleste forbrugsvarer opfylder EU-direktiverne CE og IVD. For at imødekomme de meget sofistikerede behov hos laboratorier i Genomics, Proteomics , Cellomics , Forensic og Drug Discovery-felterne, har Hamilton i betydelig grad forfinet produktionskravene for sterile/ikke-sterile engangsprodukter. Den overlegne biologiske renhed af CO-RE pipettespidser, rør og reagensbeholdere er garanteret af en kontrolleret produktionsproces. Uddannet personale muliggør sammen med automatiseret renrumsproduktion en kontamineringsfri fremstilling. Med jævne mellemrum udsættes produktionsbatchen for en meget følsom PCR-metode for at sikre overholdelse af de definerede renhedskriterier for Dnase/Rnase, pyrogen og PCR-hæmmerfri. Hamilton har introduceret en ny renhedsgrad specielt til retsmedicinsk arbejde, for at eliminere den resterende risiko for kontaminering af rene produkter. Sammen med de strengeste renhedskrav under produktionsprocessen udføres et yderligere trin under fremstilling og pakning af engangsslutprodukter. Denne behandling sikrer effektiv fjernelse af forurenende stoffer ved fysisk at ødelægge eventuelle DNA-molekyler. I overensstemmelse med Forensic Science International (FSI) har Hamilton valideret behandlingsprocessen for at bevise effektiviteten af at eliminere amplificerbart DNA. I betragtning af, at kun én forureningshændelse fra fremmed DNA under retsmedicinsk efterforskning kan resultere i forkert DNA-profilering, hvilket gør beviser værdiløse, er Hamiltons forpligtelse til renhed af yderste vigtighed.
- Automatiseret renrumsspidsproduktion og kvalitetskontrol som en del af Hamiltons forbrugsmaterialesortiment
- Hamilton biologisk renhedstestede produkter inkluderer Dnase/Rnase, pyrogen (endotoksin) og PCR-hæmmer-fri materialer
- CE IVD certificeret, hvor det er relevant
- Hamilton-serien af filterpipettespidser forhindrer prøveoverførsel og aerosolkontamination
- Økonomisk, standardiseret spidsemballage inkluderer spidsbakker i SBS format og et indlejret spidsreol-genindlæsningssystem
- Fuld sporbarhed og nem identifikation af spidsvolumen med en farvekodet stregkodeetiket, hvor det er relevant
- Sterilitet af produkter valideret iht ISO 11137
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 300μ l |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Sort |
| Tip stil | Bred åbning |
| Engangs | Engangsbrug |