Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Materiale (membran) | Nylon |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (applikation) | Filtrering af aggressive vandige og opløsningsmiddel/vandige blandinger |
| Materiale til hus | Polypropylen |
| Mængde | 50/Pk. |
| Type | Sprøjtefilter |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |