Få mere at vide
Kartell™ Ikke-steril gradueret konisk centrifugerør
Artikelnummer. 12543347
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Gradueringer:
0,5 ml
2,5 ml
Emballagemængde:
25 stk.
25 stk. på PS-bakken
50 stk. på PS-bakken
Maks. RCF:
6200 RCF
9400 RCF
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Gradueringer Emballagemængde Maks. RCF
12543347 50 ml 2,5 ml 25 stk. på PS-bakken 9400 RCF
12523347 50 ml 2,5 ml 25 stk. 9400 RCF
12503347 15 ml 0,5 ml 50 stk. på PS-bakken 6200 RCF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12543347 Leverandør Kartell™ Leverandørnr. 8401400
Øg prøvegenvindingen med et konisk formet rør, der har en ribbet, brugervenlig hætte. Kartell™ Ikke-steril gradueret konisk centrifugerør er lavet af polypropylen med høj gennemsigtighed og har et stort hvidt markeringsområde for at øge sporbarheden.
  • Tåler ekstreme temperaturer på -80 °C til +121 °C
  • Inkluderer blå gevind-design prop-forsegling hætte med ribbet kant for sikker og nem åbning og lukning
  • Konisk bund for total prøvegenvinding
  • Letlæselige gradueringer er fortrykte
  • Designet til prøveindsamling eller transport
  • Apyrogen og endotoksinfri
Tekniske data
Lukningsfarve Blå
Diameter (metrisk) 30 mm
Maks. RCF 9400 RCF
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CE/IVD
Lukketype Stikforsegling
Farve Krystalklar
Længde (metrisk) 117 mm
Materiale Polypropylen
Uddannet Ja
Inkluderer Hvidt markeringsområde
Emballagemængde 25 stk. på PS-bakken
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Gradueringer 2,5 ml
Form Konisk