Få mere at vide
Gilson™ Ikke-steril Diamond™ Tipack™ Pipettip
Shop alle Gilson produkter
Volumen (metrisk):
1 til 10 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Beskrivelse
- Nem at hente direkte fra reolen.
- Reoler er fuldt autoklaverbare og forseglet med et sikkerhedsmærkat
- Farvekodet for at adskille spidsmodeller og indikere den kompatible Gilson™ pipette model
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pipettespids |
| Volumen (metrisk) | 1 til 10 ml |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | D10ML |
| Præcision | 0 til 0,012 μL |
| Nøjagtighed | −0,025 til 0,025 μL |
| Længde (metrisk) | 16cm |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD |
| Til brug med (applikation) | Til medicinske, farmaceutiske og fødevareindustrier inden for forskellige områder og applikationer såsom PCR, molekylærbiologi eller celleteknologi |
| Vis mere |