Få mere at vide
Nitritex™ Ikke-sterile renrumshandsker til kemoterapi
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15288218
Skift visning
Mængde:
1000 Pk.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15288218 1000 Pk. Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15288218 Leverandør Nitritex™ Leverandørnr. BSANXS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-04-2027
Slid Nitritex™ Ikke-sterile renrumshandsker til kemoterapi for at sikre sikker håndtering af kemoterapimedicin. Handskerne er testet i forhold til verdens strengeste standarder.
  • Ikke-latex
  • Forskellige størrelser
  • Lette sikker håndtering af kemoterapimedicin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001:2015 og (EU)2016/425. (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009, EN374-1:2016, EN374-5:2016 og EN421:2010, EN455-2:2015, (EC)1935/2004 og (EC) 2063.
Engangs Engangsbrug
Brug af laboratorium/renrum Ja
Latex fri Ja
Materiale Nitril
Sterilitet Ikke steril
Emballagetype 100 stykker pr. forseglet indre PE-pose; en indre PE-pose pr. forseglet ydre PE-pose; 10 ydre poser pr. foret karton (1000 stk.)
Mængde 1000 Pk.