Få mere at vide
Micronova™ Ikke-steril BucketLiner
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9016004 Shop alle Micronova produkter
Dimensioner:
31 x 19 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 13182370
Brand: Micronova™ BKL73119
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Micronova™ Ikke-steril BucketLiner skaber en uigennemtrængelig barriere mellem stærke desinfektionsmidler og spande eller mellem produkt og beholder.
  • Laminat er 75% LDPE, 25% Nylon
  • Fremragende til desinfektionsmidler og rengøringsmidler
  • Ideel til produktdele eller overførsel af råmaterialer
  • 3 mil tykkelse
  • Fladpakket, individuelt dobbeltpose eller bulkpakket
  • Holder til autoklave med flydende indhold
  • Ikke-sterile liners er bulkpakket 50 per pose, 200 liners per kasse
Tekniske data
Produkttype Bucket Liner
Materiale LDPE, Nylon
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Dimensioner 31 x 19 tommer.
Til brug med (applikation) Produkttransport eller væskeindeslutning
Til brug med (udstyr) B-7-serien bøtte eller lignende størrelse
Højde (metrisk) 48 cm
Længde (metrisk) 75 cm
Mængde 24/Pk.