Få mere at vide
Micronova™ Ikke-steril BucketLiner
Artikelnummer. 32236918 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Dimensioner:
24 x 24 tommer
31 x 19 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner Pakningsstørrelse
32236918 24 x 24 tommer -
13182370 31 x 19 tommer. Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32236918 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BKL2424
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9625.00 DKK
    7938.54 DKK / Pakke med 200
    Spare 1686.46 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Micronova™ Ikke-steril BucketLiner skaber en uigennemtrængelig barriere mellem stærke desinfektionsmidler og spande eller mellem produkt og beholder.
  • Laminat er 75% LDPE, 25% Nylon
  • Fremragende til desinfektionsmidler og rengøringsmidler
  • Ideelt til overførsel af produktdele eller råmaterialer
  • 3 mil tykkelse
  • Fladpakket, enkeltvis dobbeltpakket eller bulkpakket
  • Holder til autoklav med flydende indhold
  • Ikke-sterile foringer pakkes i bulk: 50 per pose, 200 foringer pr. kasse
Tekniske data
Produkttype Bucket Liner
Materiale LDPE, Nylon
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Klar
Dimensioner 24 x 24 tommer
Til brug med (applikation) Produkttransport eller væskeindeslutning
Til brug med (udstyr) B-7-serien bøtte eller lignende størrelse
Højde (metrisk) 60 cm
Længde (metrisk) 60 cm
Mængde 24/Pk.
Sterilitet Ikke-steril