Få mere at vide
Scientific Industries Skridsikker metalbakke til Roto-Shake Genie
Artikelnummer. 11361454 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Roto-Shake Genie
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11361454 Roto-Shake Genie Hver
1 options
Artikelnummer. 11361454 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 0A1100070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    753.90 DKK
    668.65 DKK / Pakke med 1
    Spare 85.25 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Denne skridsikre metalbakke til Roto-Shake Genie fastgøres til en magnetisk platform for at rokke åbne beholdere.
  • Fastgøres til magnetisk platform (del nr. 0A-1100-030) til klippeåbne beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Skridsikker metalbakke
Materiale Metal
Dimensioner (L x B x H) 30,5 x 30,5 x 2,5 cm (12 x 12 x 1 tommer)
Vægt (engelsk) 2 lb.
Vægt (metrisk) 0.9 kg
Farve Beige
Til brug med (applikation) Vippende åbne containere på magnetisk platform
Til brug med (udstyr) Roto-Shake Genie
Emballagemængde 1 stk.