Learn More
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 140 x 3,6 mm
Description
Fås i forskellige størrelser og farver.
- Materiale - nylon
- Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbende baser -20 °C til 60 °C
- Brandfarlighedsvurdering UL94 klasse V2
Specifications
Specifications
| Type | Kabelbinder |
| Materiale | Nylon |
| Farve | Grøn |
| Længde (metrisk) | 140 mm |
| Bredde (metrisk) | 3.6 mm |
| Dimensioner (L x B) | 140 x 3.6 mm |
| Trækstyrke (engelsk) | 13 kg |
| Mængde | 100/Pk. |
| Certificeringer/compliance | UL94 Klasse V2 |