Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 140 x 3,6 mm
Artikelnummer. 12346367
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve unitSize
12346367 Blå Pakke med 100
12336367 Rød Pakke med 100
12356367 Gul Pakke med 100
12366367 Grøn Pakke med 100
10402434 Sort Pakke med 100
12386367 Sølv Pakke med 100
11318093 Klar Pakke med 100
12376367 Orange Pakke med 100
12396367 Lilla Pakke med 100
12306377 Brun Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 12346367 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 12346367
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 140 x 3,6 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Tekniske data
Type Cable Tie
Materiale Nylon
Farve Blå
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (metrisk) 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 140 x 3.6 mm
Trækstyrke (engelsk) 13 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Class V2