Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 140 x 3,6 mm
Artikelnummer. 12306377
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Conditionnement:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Farve Conditionnement
12306377 Brun Pakke med 100
12336367 Rød Pakke med 100
12356367 Gul Pakke med 100
12366367 Grøn Pakke med 100
10402434 Sort Pakke med 100
12386367 Sølv Pakke med 100
11318093 Klar Pakke med 100
12346367 Blå Pakke med 100
12376367 Orange Pakke med 100
12396367 Lilla Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Code produit 12306377 Fournisseur Azpack™ Code fournisseur 12306377
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00 DKK
    90.25 DKK / Pakke med 100
    Spare 16.75 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 140 x 3,6 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i forskellige størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbende baser -20 °C til 60 °C
  • Brandfarlighedsvurdering UL94 klasse V2
Spécification
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Brun
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (metrisk) 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 140 x 3.6 mm
Trækstyrke (engelsk) 13 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.