Få mere at vide
Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 140 x 3,6 mm
Artikelnummer. 11318093
Skift visning
Farve:
Blå
Brun
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Orange
Rød
Sort
Sølv
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11318093 Klar Pakke med 100
12336367 Rød Pakke med 100
12356367 Gul Pakke med 100
12366367 Grøn Pakke med 100
10402434 Sort Pakke med 100
12386367 Sølv Pakke med 100
12346367 Blå Pakke med 100
12376367 Orange Pakke med 100
12396367 Lilla Pakke med 100
12306377 Brun Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 11318093 Leverandør Azpack™ Leverandørnr. 11318093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.00 DKK
    84.51 DKK / Pakke med 100
    Spare 9.49 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Bind og organiser computerkabler, ledninger og andre ting. Azpack™ Nylon Ikke-udløselige kabelbindere, 140 x 3,6 mm, løsnes ikke, når først låsemekanismen er aktiveret.
Fås i assorterede størrelser og farver.
  • Materiale - nylon
  • Driftstemperatur: kabelbindere -40 °C til 85 °C, klæbebunde -20 C °til 60 °C
  • Brændbarhedsvurdering UL94 klasse V2
Tekniske data
Type Kabelbinder
Materiale Nylon
Farve Klar
Længde (metrisk) 140 mm
Bredde (metrisk) 3.6 mm
Dimensioner (L x B) 140 x 3.6 mm
Trækstyrke (engelsk) 13 kg
Mængde 100/Pk.
Certificeringer/compliance UL94 Klasse V2