Få mere at vide
Non Ratio Turbidity Standard, Reagecon™
Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
100 mL
500 mL
Turbiditet:
0,0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Beskrivelse
Disse turbiditetsstandarder fjerner håndterings-, stabilitets- og nøjagtighedsproblemerne forbundet med traditionelle Formazin-turbiditetsstandarder. De er certificeret sporbare til NIST Referencemateriale 1690, og fås i en række koncentrationer fra 0 4000 –NTU.
- Ikke-toksisk og ikke-kræftfremkaldende, uden særlige krav til håndtering eller bortskaffelse
- Veldefineret sfærisk form af partikler, 0,01 –0,2 μm i diameter
- Partikler forbliver i —suspension, de forringes ikke eller bundfældes
- En lang stabil holdbarhed på 2 år ved alle koncentrationer
- Bekvem, brugsklar opløsningsblanding —frarådes, da det medfører luft
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Non Ratio Turbidity Standard |
| Til brug med (udstyr) | Ikke-forholdsinstrumenter |
| Til brug med (applikation) | Nefelometrisk turbiditetsmåling |
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Turbiditet | 0,0 NTU |
| Certificeringer/compliance | NIST, US EPA godkendt |
| Volumen (metrisk) | 500 mL |