Få mere at vide
Non Ratio Turbidity Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11738505 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Turbiditet:
0,0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Turbiditet unitSize
11738505 100 ml 10 NTU 100ml
11788495 500 ml 0,0 NTU 500ml
11718515 100 ml 100 NTU 100ml
11728515 500 ml 100 NTU 500ml
11738515 100 ml 200 NTU 100ml
11748515 500 ml 200 NTU 500ml
11758505 100 ml 20 NTU 100ml
11768505 500 ml 20 NTU 500ml
11713836 500 ml 4000 NTU 500ml
11703836 100 ml 4000 NTU 100ml
11778505 100 ml 40 NTU 100ml
11768515 500 ml 500 NTU 500ml
11708515 500 ml 50 NTU 500ml
11778515 100 ml 800 NTU 100ml
11788515 500 ml 800 NTU 500ml
11728505 500 ml 5 NTU 500ml
11748505 500 ml 10 NTU 500ml
11708505 500 ml 1 NTU 500ml
11778495 100 ml 0,0 NTU 100ml
11718505 100 ml 5 NTU 100ml
11798495 100 ml 1 NTU 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 11738505 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CRS10100
Brug turbiditetsstandarder til præcise målinger med nefelometerinstrumenter. Ikke-forholds-turbiditetsstandarder, Reagecon™ er sammensat af suspenderede polymermikrosfærer for at eliminere problemerne med Formazin-standarder. Det er de NIST sporbar, US EPA godkendt og certificeret nøjagtig til± 1 %.
Disse turbiditetsstandarder fjerner håndterings-, stabilitets- og nøjagtighedsproblemerne forbundet med traditionelle Formazin-turbiditetsstandarder. De er certificeret sporbare til NIST Referencemateriale 1690, og fås i en række koncentrationer fra 0 4000 –NTU.
  • Ikke-toksisk og ikke-kræftfremkaldende, uden særlige krav til håndtering eller bortskaffelse
  • Veldefineret sfærisk form af partikler, 0,01 –0,2 μm i diameter
  • Partikler forbliver i —suspension, de forringes ikke eller bundfældes
  • En lang stabil holdbarhed på 2 år ved alle koncentrationer
  • Bekvem, brugsklar opløsningsblanding —frarådes, da det medfører luft
Tekniske data
Type Non Ratio Turbidity Standard
Til brug med (udstyr) Ikke-forholdsinstrumenter
Til brug med (applikation) Nefelometrisk turbiditetsmåling
Nøjagtighed ±1 %
Turbiditet 10 NTU
Certificeringer/compliance NIST, US EPA godkendt
Volumen (metrisk) 100 ml