Beskrivelse
Disse turbiditetsstandarder fjerner håndterings-, stabilitets- og nøjagtighedsproblemerne forbundet med traditionelle Formazin-turbiditetsstandarder. De er certificeret sporbare til NIST Referencemateriale 1690, og fås i en række koncentrationer fra 0 4000 –NTU.
- Ikke-toksisk og ikke-kræftfremkaldende, uden særlige krav til håndtering eller bortskaffelse
- Veldefineret sfærisk form af partikler, 0,01 –0,2 μm i diameter
- Partikler forbliver i —suspension, de forringes ikke eller bundfældes
- En lang stabil holdbarhed på 2 år ved alle koncentrationer
- Bekvem, brugsklar opløsningsblanding —frarådes, da det medfører luft
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Non Ratio Turbidity Standard |
| Til brug med (udstyr) | Ikke-forholdsinstrumenter |
| Til brug med (applikation) | Nefelometrisk turbiditetsmåling |
| Nøjagtighed | ±1 % |
| Turbiditet | 100 NTU |
| Certificeringer/compliance | NIST, US EPA godkendt |
| Volumen (metrisk) | 100 ml |