Få mere at vide
Non Ratio Turbidity Standard, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11718505 Shop alle Reagecon produkter
Volumen (metrisk):
100 ml
500 ml
Turbiditet:
0,0 NTU
1 NTU
10 NTU
100 NTU
20 NTU
200 NTU
40 NTU
4000 NTU
5 NTU
50 NTU
500 NTU
800 NTU
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11718505
Brand: Reagecon CRS5100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Brug turbiditetsstandarder til præcise målinger med nefelometerinstrumenter. Ikke-forholds-turbiditetsstandarder, Reagecon™ er sammensat af suspenderede polymermikrosfærer for at eliminere problemerne med Formazin-standarder. Det er de NIST sporbar, US EPA godkendt og certificeret nøjagtig til± 1 %.
Disse turbiditetsstandarder fjerner håndterings-, stabilitets- og nøjagtighedsproblemerne forbundet med traditionelle Formazin-turbiditetsstandarder. De er certificeret sporbare til NIST Referencemateriale 1690, og fås i en række koncentrationer fra 0 4000 –NTU.
  • Ikke-toksisk og ikke-kræftfremkaldende, uden særlige krav til håndtering eller bortskaffelse
  • Veldefineret sfærisk form af partikler, 0,01 –0,2 μm i diameter
  • Partikler forbliver i —suspension, de forringes ikke eller bundfældes
  • En lang stabil holdbarhed på 2 år ved alle koncentrationer
  • Bekvem, brugsklar opløsningsblanding —frarådes, da det medfører luft
Tekniske data
Type Non Ratio Turbidity Standard
Til brug med (udstyr) Ikke-forholdsinstrumenter
Til brug med (applikation) Nefelometrisk turbiditetsmåling
Nøjagtighed ±1 %
Turbiditet 5 NTU
Certificeringer/compliance NIST, US EPA godkendt
Volumen (metrisk) 100 ml