Få mere at vide
Thermo Scientific™ Udskiftningspatroner til vandafionisering af plast, der ikke er under tryk
Artikelnummer. 10593634 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Flowhastighed:
100 l/time
50 l/time
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed Pakningsstørrelse
10593634 100 l/time Hver
10665473 50 l/time Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10593634 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 50155442
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2720.00 DKK
    2514.34 DKK / Pakke med 1
    Spare 205.66 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Disse ikke-tryksatte erstatningspatroner giver deioniseret vand til mange applikationer og er til brug med Thermo Scientific™ Plastvandafjerner uden tryk.
Thermo Scientific™ Udskiftningspatroner til plastvand, der ikke er under tryk, giver deioniseret vand til mange anvendelser. Til brug sammen med ikke-tryksplastikvandafjernere, små kompakte systemer, der giver demineraliseret vand. Ideel til små laboratorier, men også til levering af autoklaver og vaskemaskiner i læger og tandlægers praksis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Udskiftningspatron til DI 750
Flowhastighed 100 l/time
Filterstørrelse 750 L
Til brug med (udstyr) DI 750 uden tryk (delnummer 03.1404)
Renhed 0,1 til 20μ S/cm
Type Deionizer uden tryk