Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Klassisk
Artikelnummer. 11310854
Mængde:
100 stk.
25 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11310854
Brand: QIAGEN WB120305
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. Ikke-indikerende QIAcard FTA Klassisk med 4 prøveområder pr. kort.
  • QIAcard FTA Klassisk format med 4 punktområder til at indsamle, stabilisere, behandle, transportere og arkivere farvede prøver såsom blod.
  • FTA teknologi muliggør cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og øjeblikkelig stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer.
Tekniske data
Oversigt Indsaml, stabiliser, bearbejd, transporter og arkiver blodprøver med ikke-indikerende FTA Klassiske kort.
Format Kort
Prøvetype Blod
Til brug med (udstyr) Direkte STR-forstærkning
Til brug med (applikation) Retsmedicin, Transgen identifikation, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Fødevare- og landbrugstestning, Lægemiddelopdagelse, Genomics, STR-analyse, Dyreidentifikation, Helgenom-amplifikation, Molekylærbiologi
Antal prøver 4
Produkttype FTA Klassisk kort
Mængde 25 pakker
Prøvevolumen 125 mL