Få mere at vide
QIAGEN QIAcard FTA Klassisk
Artikelnummer. 10223352
Mængde:
100 stk.
25 pakker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10223352
Brand: QIAGEN WB120205
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Til indsamling, stabilisering, behandling, transport og arkivering af biologiske prøver. Ikke-indikerende QIAcard FTA Klassisk med 4 prøveområder pr. kort.
  • QIAcard FTA Klassisk format med 4 punktområder til at indsamle, stabilisere, behandle, transportere og arkivere farvede prøver såsom blod.
  • FTA teknologi muliggør cellelyse ved kontakt, denaturerer proteiner og øjeblikkelig stabilisering og beskyttelse af nukleinsyrer.
Tekniske data
Oversigt Indsaml, stabiliser, bearbejd, transporter og arkiver blodprøver med ikke-indikerende FTA Klassiske kort.
Format Kort
Prøvetype Blod
Til brug med (udstyr) Direkte STR-forstærkning
Til brug med (applikation) Retsmedicin, Transgen identifikation, Transfusionsmedicin/HLA-typning, Plasmidscreening, Fødevare- og landbrugstestning, Lægemiddelopdagelse, Genomics, STR-analyse, Dyreidentifikation, Helgenom-amplifikation, Molekylærbiologi
Antal prøver 4
Produkttype FTA Klassisk kort
Mængde 100 stk.
Prøvevolumen 125 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FTA Classic Card with 4 sample areas, 100 pack
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Cellulose, sodium dodecyl sulphate, trometamol