Få mere at vide
Globe Scientific Ikke-graderede skruetop-opbevaringsrør
Artikelnummer. 31922827 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
5 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
31922827 5 mL
1 options
Artikelnummer. 31922827 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 6038
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Designet til opbevaring og transport af biologisk materiale. Globe Scientific Ikke-graderede skruetop-opbevaringsrør er fremstillet af ikke-giftig polypropylen og tilbyder styrke og klarhed. Flasken har eksterne gevind, som giver en glat og ensartet indre overflade, hvilket reducerer risikoen for forurening.
  • Til opbevaring og transport af biologisk materiale
  • Fremstillet af ikke-giftig polypropylen (PP) for at give styrke og klarhed
  • Eksterne gevind giver en glat og ensartet indre overflade, som reducerer risikoen for forurening
  • Skruehætter er også fremstillet af polypropylen for at give samme udvidelseskoefficient som rørene
  • Skruehætter sælges separat (21-200-103)
  • Rund bund
Ordreinfo
Skruelåg (21200103) solgt separat
Tekniske data
Farve Neutral
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Bund form Rund
Materiale Polypropylen
Trådstil Udseende
Mængde 1000/pose
Sterilitet Non-sterile
Uddannet No
Lukketype Skruelåg (medfølger ikke)
Produkttype Opbevaringsrør