Få mere at vide
Masterflex™ Ikke-DEHP rør
Artikelnummer. p-8001161
Diameter (metrisk) Udvendig:
6,4 mm
19,1 mm
Pakningsstørrelse:
50ft
Artikelnummer. 15477633
Brand: Masterflex™ 9566606
Kun null tilbage
Tekniske data
Certificeringer/compliance USP Klasse VI, REACH, ISO 10993
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 3 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 19,1 mm
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Farmaceutiske og bioteknologiske forskningsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -42 °C
Emballagemængde 1 hver
Sterilitet Steril
Farve Gennemskinnelig
Maksimalt tryk 55 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C