Få mere at vide
Masterflex™ Ikke-DEHP fleksibel PVC-labslange
Artikelnummer. p-8001160
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Maksimalt tryk:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13284419
Brand: Masterflex™ 9550520
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug denne PVC-slange til overførsel af væsker, gasser og uorganiske kemikalier, der findes i laboratorie-, malings-, pigment- og sæbedispenseringsapplikationer. Cole-Parmer™ Ikke-DEHP PVC Lab Tubing er ideel til analytiske instrumenter og generel laboratoriebrug.
  • Ugiftig DEHP-fri formulering
  • Fleksible, små bøjningsradier
  • Gennemsigtig; giver mulighed for visuel inspektion og flowovervågning
  • Certificeringer: FDA-kompatibel, Proposition 65, REACH
  • Temperaturområde:– 50 til 73 °C
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Certificeringer/compliance FDA-kompatibel, proposition 65, REACH
Autoklaverbar Autoklaverbar
Diameter (metrisk) Indvendig 8 mm
Materiale Tygon
Diameter (metrisk) Udvendig 11.2 mm
Samlet længde (metrisk) 15.24 m
Tykkelse (metrisk) 1.6 mm
Til brug med (applikation) Analytiske instrumenter, generelt laboratorium, brug til overførsel af væsker, gasser og uorganiske kemikalier fundet i laboratorie-, malings-, pigment- og sæbedispenseringsapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Emballagemængde 1 hver
Farve Klarhed
Maksimalt tryk 21 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 73 °C