Få mere at vide
Masterflex™ Ikke-DEHP fleksibel PVC-labslange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
Maksimalt tryk:
21 psi
25 psi
28 psi
31 psi
36 psi
43 psi
49 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Ugiftig DEHP-fri formulering
- Fleksible, små bøjningsradier
- Gennemsigtig; giver mulighed for visuel inspektion og flowovervågning
- Certificeringer: FDA-kompatibel, Proposition 65, REACH
- Temperaturområde:– 50 til 73 °C
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | FDA-kompatibel, proposition 65, REACH |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 3,2 mm |
| Materiale | Tygon |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4.8 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 15.24 m |
| Tykkelse (metrisk) | 2.4 mm |
| Til brug med (applikation) | Analytiske instrumenter, generelt laboratorium, brug til overførsel af væsker, gasser og uorganiske kemikalier fundet i laboratorie-, malings-, pigment- og sæbedispenseringsapplikationer |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -50 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Vis mere |