Få mere at vide
Cole-Parmer™ Ikke-DEHP Flexelene Fleksibel slange
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Maksimalt tryk:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Uden blødgører
- 78 (A) durometer hårdhed
- Slid- og kemikaliebestandig
- Kan bruges med modhager
- Steriliser med ethylenoxid (ETO)
- Leveres i længder på 100 fod
- Temperaturområde fra& minus;40 &grader; til& plus;76 grader;&C
- Fremstillet med forbindelser opført af NSF Internationale standarder 51 og 61, FDA-kompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | NSF International Standards 51 og 61, og er FDA |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6,4 mm |
| Materiale | Polyethylen |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9,5 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 30.48 m |
| Til brug med (applikation) | Forarbejdning af mad og drikke, instrumentering, overførsel af rent vand, vandkonditionering |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Modstandsegenskaber | Slid, kemisk |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |