Få mere at vide
Cole-Parmer™ Ikke-DEHP Flexelene Fleksibel slange
Artikelnummer. 11770459
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Maksimalt tryk:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11770459
Brand: Cole-Parmer™ 9615504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Flexelene Fleksibel polyethylenrør kombinerer de fremragende inerte kvaliteter af polyethylenrør med fleksibiliteten af blødere rør til applikationer som mad- og drikkevarebehandling, instrumentering, overførsel af rent vand og vandbehandling.
  • Uden blødgører
  • 78 (A) durometer hårdhed
  • Slid- og kemikaliebestandig
  • Kan bruges med modhager
  • Steriliser med ethylenoxid (ETO)
  • Leveres i længder på 100 fod
  • Temperaturområde fra& minus;40 &grader; til& plus;76 grader;&C
  • Fremstillet med forbindelser opført af NSF Internationale standarder 51 og 61, FDA-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance NSF International Standards 51 og 61, og er FDA
Diameter (metrisk) Indvendig 4,8 mm
Materiale Polyethylen
Diameter (metrisk) Udvendig 7,9 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Til brug med (applikation) Forarbejdning af mad og drikke, instrumentering, overførsel af rent vand, vandkonditionering
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Slid, kemisk
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 78 (Shore A)
Maksimalt tryk 320 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 76 °C