Få mere at vide
Cole-Parmer™ Ikke-DEHP Flexelene Fleksibel slange
Artikelnummer. 11750459
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
1,6 mm
3 mm
4,8 mm
6,4 mm
9,6 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
3,2 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
Maksimalt tryk:
220 psi
240 psi
320 psi
420 psi
450 psi
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig Maksimalt tryk unitSize
11750459 1,6 mm 3,2 mm 420 psi Hver
11790459 9,6 mm 12,7 mm 240 psi Hver
11770459 4,8 mm 7,9 mm 320 psi Hver
11760459 3 mm 6,4 mm 450 psi Hver
11780459 6,4 mm 9,5 mm 220 psi Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11750459 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 9615500
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Flexelene Fleksibel polyethylenrør kombinerer de fremragende inerte kvaliteter af polyethylenrør med fleksibiliteten af blødere rør til applikationer som mad- og drikkevarebehandling, instrumentering, overførsel af rent vand og vandbehandling.
  • Uden blødgører
  • 78 (A) durometer hårdhed
  • Slid- og kemikaliebestandig
  • Kan bruges med modhager
  • Steriliser med ethylenoxid (ETO)
  • Leveres i længder på 100 fod
  • Temperaturområde fra& minus;40 &grader; til& plus;76 grader;&C
  • Fremstillet med forbindelser opført af NSF Internationale standarder 51 og 61, FDA-kompatibel
Tekniske data
Certificeringer/compliance NSF International Standards 51 og 61, og er FDA
Diameter (metrisk) Indvendig 1,6 mm
Materiale Polyethylen
Diameter (metrisk) Udvendig 3,2 mm
Samlet længde (metrisk) 30.48 m
Til brug med (applikation) Forarbejdning af mad og drikke, instrumentering, overførsel af rent vand, vandkonditionering
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde 1 hver
Modstandsegenskaber Slid, kemisk
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Ethylenoxid
Farve Gennemskinnelig
Hårdhed 78 (Shore A)
Maksimalt tryk 420 psi
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 76 °C