Få mere at vide
Brady™ Non-Conductive Nylon Cable
Pakningsstørrelse:
Hver
Længde (metrisk):
3.65 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Nylon Cable |
| Farve | Red |
| Diameter (metrisk) | 3.18 mm |
| Dimensioner (L x B) | 2440 mm |
| Mængde | 1 Ea. |