Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Nomifensine
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001489
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30001489 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30001489 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1992/50
Potent noradrenalin and dopamine uptake inhibitor. Antidepressant
Nomifensine is a potent inhibitor of noradrenaline and dopamine uptake (Ki values are 4.7, 26 and 4000 nM for inhibition of noradrenaline, dopamine and 5-HT uptake respectively, in rat brain). Increases central dopamine levels in rats following systemic administration. Displays antidepressant activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nomifensine
CAS 32795-47-4
Mængde 50 mg
Molekylær formel C20H22N2O4
Formel vægt 354.4
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 354.406