Få mere at vide
Nomifensine maleate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16458616
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16458616 100 mg -
16454547 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16458616 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1110A
MedChemExpress Nomifensine maleate is a selective inhibitor of dopamine uptake, used in adult attention deficit disorder.
Nomifensine maleate is a selective inhibitor of dopamine uptake, used in adult attention deficit disorder.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nomifensine maleate
CAS 32795-47-4
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H22N2O4
Mængde 100 mg
Synonym (±)-Nomifensine maleat
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 80 mg/mL (225.73 mM) ∣H2O : 2.2 mg/mL (6.21 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=CC=CC2=C1CN(C)CC2C3=CC=CC=C3.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 354.4
Formel vægt 354.4
Procent renhed 99.67%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation