Få mere at vide
Nomegestrol Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nomegestrol acetate |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H30O4/c1-13-11-20-18(17-6-5-16(26)12-19(13)17)7-9-22(4)21(20)8-10-23(22,14(2)24)27-15(3)25/h11-12,17-18,20-21H,5-10H2,1-4H3/t17-,18-,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| Formel vægt | 370.2144 |