missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
NOmega-Propyl-L-Arginine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nw-Propyl-L-Arginine |
| CAS | 137361-05-8 |
| Molekylær formel | C9 H20 N4 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20N4O2/c1-2-5-12-9(11)13-6-3-4-7(10)8(14)15/h7H,2-6,10H2,1H3,(H,14,15)(H3,11,12,13)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CCCNC(=N)NCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-5-[(N-propylcarbamimidoyl)amino]pentanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.28 |
| Formel vægt | 216.1586 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?