Få mere at vide
N^w,N^w'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginin, 95%
Artikelnummer. 15410669
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15410669 5 g 5g
15420669 250 mg 250mg
15400669 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15410669 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63784.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 143824-77-5
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 143824-77-5
MDL nummer MFCD00237008
Synonym Fmoc-Arg(Boc)2-OH; (S,E)-5-[1,2-Bis(tert-butoxycarbonyl)guanidino]-2-(Fmoc-amino)pentanoic acid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine
Mængde 5 g
Formel vægt 596.67
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof