Få mere at vide
N^w,N^w'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginin, 95%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nomega,Nomega'-Di-Boc-Nalpha-Fmoc-L-arginine |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 596.67 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |