missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nolatrexed Dihydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30479813
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30479813 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30479813 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN63580010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nolatrexed Dihydrochloride
CAS 152946-68-4
Molekylær formel C14 H12 N4 O S . 2 Cl H
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C14H12N4OS.2ClH/c1-8-2-3-10-11(13(19)18-14(15)17-10)12(8)20-9-4-6-16-7-5-9;;/h2-7H,1H3,(H3,15,17,18,19);2*1H
SMIL Cl.Cl.Cc1ccc2N=C(N)NC(=O)c2c1Sc3ccncc3
IUPAC navn 2-amino-6-methyl-5-pyridin-4-ylsulfanyl-3H-quinazolin-4-one;dihydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 357.26
Formel vægt 356.0265
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.