Få mere at vide
R&D Systems™ NOL4L-DT Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18210584 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18210584 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18210584 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. NBL112579
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The LOC149950 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC21684 and based on accession number NM_11976. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Mængde 0.1 mg
Opbevaringsbuffer RIPA buffer
Renhed Protein
Testspecificitet Homo sapiens hypothetical LOC149950 (LOC149950), mRNA.
Indhold og opbevaring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Mål NOL4L-DT
Proteintilstand Native
Til brug med (applikation) Western Blot
For Research Use Only