missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Nogalamycin, TRC

Artikelnummer. 30426440
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426440 10 mg
30421428 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30426440 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN88850310MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Nogalamycin
CAS 1404-15-5
Molekylær formel C39 H49 N O16
Mængde 10 mg
Synonym Antibiotic 205t3, NSC 70845, U 15167, [2R-(2α,3β,4α,5β,6α,11β,13α,14α)]-11-[(6-Deoxy-3-C-methyl-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-4-(dimethylamino)-3,4,5,6,9,11,12,13,14,16-decahydro-3,5,8,10,13-pentahydroxy-6,13-dimethyl-9,16-dioxo-methyl Ester 2,6-Epoxy-2H-naphthaceno[1,2-b]oxocin-14-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C39H49NO16/c1-14-32(49-7)39(4,52-10)33(50-8)36(53-14)54-19-13-37(2,48)24(34(47)51-9)15-11-16-21(27(43)20(15)19)28(44)22-18(41)12-17-30(23(22)26(16)42)55-35-29(45)25(40(5)6)31(46)38(17,3)56-35/h11-12,14,19,24-25,29,31-33,35-36,41,43,45-46,48H,13H2
SMIL CO[C@H]1[C@H](C)O[C@@H](O[C@H]2C[C@](C)(O)[C@H](C(=O)OC)c3cc4C(=O)c5c6O[C@@H]7O[C@@](C)([C@H](O)[C@H]([C@@H]7O)N(C)C)c6cc(O)c5C(=O)c4c(O)c23)[C@H](OC)[C@]1(C)OC
Molekylvægt (g/mol) 787.803
Formel vægt 787.305
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.