missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Nofmer MSD, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nofmer MSD |
| CAS | 6362-80-7 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18H20 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | alpha-(2-Methyl-2-phenylpropyl)styrene, 1,1'-(1,1-Dimethyl-3-methylene-1,3-propanediyl)bis[benzene], (2-Methyl-4-phenylpent-4-en-2-yl)benzene, 2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene, 4,4-Dimethyl-2,4-diphenyl-1-butene, 4-Methyl-2,4-diphenyl-1-pentene, DK 80, DK 81, DK 86 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20/c1-15(16-10-6-4-7-11-16)14-18(2,3)17-12-8-5-9-13-17/h4-13H,1,14H2,2-3H3 |
| SMIL | CC(C)(CC(=C)c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (2-methyl-4-phenylpent-4-en-2-yl)benzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.35 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?