Få mere at vide
Nocodazol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15997255 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. 15997255
Brand: MP Biomedicals 0215240510
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes i cellebiologi til at synkronisere celledelingscyklussen, samt i cellestudier og kræftforskning, når man forsøger at forstå mikrospindlerne i cellereplikationsprocessen.
  • Anvendes til celledeling& replikationsforskning, kræftforskning, mikroskopi og flowcytometri
  • Nocodazol anvendes normalt i en koncentration på –40.100 ng/ml dyrkningsmedium i en varighed på 12 til 18 timer
  • Forlænget standsning af celler i mitose på grund af nocodazolbehandling resulterer typisk i celledød ved apoptose