Få mere at vide
Nocodazol, 98%
Artikelnummer. 10762633 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762633 10 mg Glasflaske 10mg
10383912 50 mg Glasflaske 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762633 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 358240100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.46 DKK
    819.65 DKK / 10mg
    Spare 90.81 DKK
    9% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 31430-18-9 | C14H11N3O3S | 301,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31430-18-9
Molekylær formel C14H11N3O3S
Molekylvægt (g/mol) 301.32
MDL nummer MFCD00005588
InChI nøgle KYRVNWMVYQXFEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym nocodazole, oncodazole, nocodazol, nocodazolum, nocidazole, nocodazole usan:inn, nocodazol inn-spanish, nocodazolum inn-latin, unii-sh1wy3r615, methyl 5-2-thenoyl-2-benzimidazolecarbamate
PubChem CID 4122
ChEBI CHEBI:34892
IUPAC navn methyl-N-[6-(thiophen-2-carbonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamat
SMIL COC(=O)NC1=NC2=C(N1)C=C(C=C2)C(=O)C3=CC=CS3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nocodazole
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300,0 °C til 305,0 °C
Farve Brun-orange til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i dmso, dmf, ethanol, chloroform, acetone
Formel vægt 301.32
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nocodazole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.