Få mere at vide
MedChemExpress Nociceptin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.06% |
| CAS | 170713-75-4 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 1809.04 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 50 mg/mL (27.64 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (27.64 mM) |
| Synonym | Orphanin FQ |