Få mere at vide
Standarden for ædle metaller: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml i 20% HCl, VHG™
Artikelnummer. 17963866
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17963866 500 ml
17961786 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17963866 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGSM40500
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Standarden for ædle metaller: Au, Ir, Os, Pd, Pt, Re, Rh, Ru @ 100 μg/ml i 20% HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhenium/Rhodium/Ruthenium
CAS 7440-57-5, 7439-88-5, 4-2-7440, 5-3-7440, 6-4-7440, 7440-15-5
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Gold/Iridium/Osmium/Palladium/Platinum/Rhenium/Rhodium/Ruthenium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Certificeringer/compliance ISO 17034
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HCl
Mængde 500 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Gold 100 μg/mL/Iridium 100 μg/mL/Osmium 100 μg/mL/Palladium 100 μg/mL/Platinum 100 μg/mL/Rhenium 100 μg/mL/Rhodium 100 μg/mL/Ruthenium 100 μg/mL